Merck
579378
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
(polystyrene-N-Boc-aminoethyl methyl thiol)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
~2.0 mmol/g S loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Aplicación
Traceless and base-labile linker for solid-phase synthesis.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)