Merck
578843
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
148-153 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
Clave InChI
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable