Merck
578142
Sigma-Aldrich
Poly(2-naphthyl methacrylate)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
temperatura de transición
Tg (DSC) 73.7 °C (onset)
solubilidad
chloroform: soluble
fluorescencia
λex 268 nm; λem 340 nm in chloroform
Características y beneficios
Fluorescent polymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)