Merck
578088
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
261.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
185-190 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-7-11(9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
Clave InChI
CZFSGYCLOCCASM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)