Merck
577839
Sigma-Aldrich
1-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
1-Napthylamine-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D7H2N
Número de CAS:
Peso molecular:
150.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
301 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clave InChI
RUFPHBVGCFYCNW-GSNKEKJESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)