576816
Palmitoyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
mp
166 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i23+1;
Clave InChI
GAMKNLFIHBMGQT-HRLRBSSBSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)