Merck
576026
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
Clave InChI
UJBCFMCQLVRXBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable