Merck
574651
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Carboethoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95%
formulario
powder
mp
135-139 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clave InChI
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable