Merck
573388
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)