Merck
338958
Sigma-Aldrich
Triethyl 3-methyl-4-phosphono-2-butenoate, mixture of cis and trans
technical grade, 80%
Sinónimos:
Diethyl 3-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-propenyl phosphonate, Triethyl 3-methyl-4-phosphonocrotonate, Triethyl 4-phosphonosenecioate, mixture of cis and trans
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)CH2C(CH3)=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.26
Beilstein:
2417880
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Análisis
80%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
densidad
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C(/C)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H21O5P/c1-5-14-11(12)8-10(4)9-17(13,15-6-2)16-7-3/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+
Clave InChI
OQKGPUSERILONW-CSKARUKUSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Bicyclodecenes and oxabicyclodecenes via intramolecular [4 + 3]-cycloaddition, using alkylation, olefination and coupling
  • Methyloctatrienoic acid retinoid X receptor modulators from insulin sensitizers for the treatment of type II diabetes
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup