Merck
572551
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate on silica gel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Extensión del etiquetado
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
Aplicación
Oxidizing reagent.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)