572365
Cerium(IV) oxide-samarium doped
nanopowder, contains 15 mol % samarium as dopant
Sinónimos:
SDC, Samarium-doped ceria
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
contiene
15 mol % samarium as dopant
composición
Ce0.85Sm0.15O2
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
tamaño de partícula
<100 nm
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Sm].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O.Sm
Clave InChI
AQGZISMLQKBRRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.