Merck
571792
3,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5470 (lit.)
densidad
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CN=C=O)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
DHMDAJLTEKDQBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)