Merck
571172
Sigma-Aldrich
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CH2NC4H8MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
264.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.916 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide can be used:
  • In the combinatorial preparation of rosamine derivatives, which are applicable as fluorescent probes in monitoring cellular glutathione (GSH) levels.[1]
  • In the synthesis of 4,5-disubstituted-2-aminoimidazole−triazole derivatives having antibiofilm activity.[2]
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evaluation of 4, 5-Disubstituted-2-Aminoimidazole--Triazole Conjugates for Antibiofilm/Antibiotic Resensitization Activity Against MRSA and Acinetobacter baumannii
Su Z, et al.
ChemMedChem, 6(12), 2243-2251 (2011)
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)