Merck
569186
Sigma-Aldrich
6-Isocyanato-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 569186, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
densidad
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-10-7-1-2-8-9(5-7)13-4-3-12-8/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
OGVYMEFCSKVNQH-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)