Merck
568953
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2ClNCO
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
23-27 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8ClNO/c1-6-3-7(2)9(11-5-12)8(10)4-6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GRPKAFNBYGDGCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)