Merck
568384
Sigma-Aldrich
2,3-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-12)11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PBXMCIHCBBHGJH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)