Merck
567906
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
216.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
304-305 °C (lit.)
densidad
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl2NO/c10-8-2-1-7(5-9(8)11)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
NWTVTCGHLQMSOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)