Merck
567701
Sigma-Aldrich
(5-Benzyloxyindol-3-yl)acetonitrile
97%
Sinónimos:
5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile, NSC 73391
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
Clave InChI
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of of β-carboline derivatives as antioxidants in the LDL oxidation model
  • Reactant for preparation of indole-N-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors for diabetic complications treatment
  • Reactant for preparation of tryptamine analogs as antihypertensive agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)