Merck
567337
Sigma-Aldrich
3-Formyl-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2CHO(CH3)(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
117-122 °C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C9H11BO4/c1-6-3-7(5-11)9(14-2)8(4-6)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
Clave InChI
WDUHXJSEZPXEFU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)