Merck
567086
Sigma-Aldrich
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
95%
Sinónimos:
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Fórmula lineal:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4750 (lit.)
bp
258-259 °C (lit.)
densidad aparente
1.154 g/mL
grupo funcional
ester
thioether
cadena SMILES
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)