Merck
566896
Sigma-Aldrich
1-Octylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H26N2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
densidad
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)