Merck
56650
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxyvalerate
≥97.0%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(OH)COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1721587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0%
índice de refracción
n20/D 1.421
densidad
0.983 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
MQGTZMCASHTGBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)