Merck
565997
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Chloro-3-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-Chloroisovanillin
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
204-208 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • BODIPY fluorescent sensors
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)