Merck
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
320.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
107-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
Clave InChI
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)