Merck
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6HBr3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
358.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
Clave InChI
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)