Merck
565369
Sigma-Aldrich
Pentamethylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6(CH3)5SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
246.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
moisture sensitive
Ensayo
97%
condiciones de almacenamiento
under inert gas (argon)
mp
81-85 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1c(C)c(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H15ClO2S/c1-6-7(2)9(4)11(15(12,13)14)10(5)8(6)3/h1-5H3
Clave InChI
VDBXRBKVRRJRRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)