Merck
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2(OCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
38-42 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)