Merck
564761
Sigma-Aldrich
Aniline, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Traceless arene resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.5-1.3 mmol/g loading
grupo funcional
amine
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)