Merck
564656
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthoic acid
97%
Sinónimos:
2-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C10H6CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
123-127 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
ZSPDYGICHBLYSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)