Merck
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 564486, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
238-242 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
  • Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
  • Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
  • Copper-catalyzed oxidative N-arylation
  • Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
  • Boron-Heck arylation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)