Merck
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
102-107 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Clave InChI
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)