Merck
563927
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
0.25 M in THF
Sinónimos:
p-Fluorobenzylmagnesium chloride, p-Fluorophenylmethylmagnesium chloride, Chloro(p-fluorobenzyl)magnesium
Seleccione un Tamaño
50 ML
357,00 €
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
357,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)