Merck
563862
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolylboronic acid
Sinónimos:
1-(Phenylsulfonyl)-2-indoleboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
301.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
125-130 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2n1S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)14-10-11-6-4-5-9-13(11)16(14)21(19,20)12-7-2-1-3-8-12/h1-10,17-18H
Clave InChI
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of bioactive indolo[3,2-j]phenanthridine alkaloid, calothrixin B, via an allene-mediated electrocyclic reaction
  • Preparation of arenes via palladium and tris(tert-butyl)phosphine-catalyzed Suzuki cross-coupling
  • Structure-guided development of TbcatB inhibitors as trypanocides
  • Chemoselective and stereoselective oxidative palladium/diamine-catalyzed cross-coupling reactions
  • Petasis boronic Mannich reactions under microwave conditions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)