Merck
563609
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4BrSO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
151-156 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ali Ryan et al.
British journal of pharmacology, 174(14), 2209-2224 (2017-04-06)
With the emergence of extensively drug-resistant tuberculosis, there is a need for new anti-tubercular drugs that work through novel mechanisms of action. The meta cleavage product hydrolase, HsaD, has been demonstrated to be critical for the survival of Mycobacterium tuberculosis