Merck
563528
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl acetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
77-81 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)