Merck
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)