563080
Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
76-81 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccsc1N
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-9-6(8)4-2-3-10-5(4)7/h2-3H,7H2,1H3
Clave InChI
DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?