Merck
563021
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6HBr2CHOOCH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
309.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
97-101 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)c(OC)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H6Br2O3/c1-13-8-5(9)2-4(3-11)7(12)6(8)10/h2-3,12H,1H3
Clave InChI
SWPANPHWQRNQGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)