Merck
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
118-121 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clave InChI
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)