Merck
562416
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
Sinónimos:
Octamethylferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
298.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
120-160 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
Clave InChI
SDTGEKAAGAIGJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalyst for alkyd paint drying via mediation of auto-oxidation reactions
  • Electron donor in photoinduced electron-transfer reduction reactions controlled by conformational distortion
  • Electrocatalytical hydrogen peroxide and glucose sensor
  • Used for inter- and intramolecular quenching of the lowest singlet excited state of porphyrins
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable