Merck
562270
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
117,50 €
117,50 €
Precio de catálogo235,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
117,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
250.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
117,50 €
Precio de catálogo235,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.980 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)