Merck
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
Seleccione un Tamaño
50 ML
98,50 €
98,50 €
Precio de catálogo197,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
98,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
273.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
98,50 €
Precio de catálogo197,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.968 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenoxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - (THF)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)