Merck
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)