Merck
560502
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-91 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid may be used in the synthesis of 2-oxopiperazine guanidine analog.[1]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Design and synthesis of potent and selective 1, 3, 4-trisubstituted-2-oxopiperazine based melanocortin-4 receptor agonists.
Tian X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4668-4673 (2006)