Merck
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
172.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6020 (lit.)
densidad
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)