Merck
560456
Sigma-Aldrich
2-Piperidinoethyl isothiocyanate
95%
Sinónimos:
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-piperidine, 2-(1-Piperidinyl)ethyl isothiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
170.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5350 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
densidad
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C=NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H14N2S/c11-8-9-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7H2
Clave InChI
KMTVCPOROYMLTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Piperidinoethyl isothiocyanate may be used to synthesize 1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)thiourea, a bifunctional thiourea based organocatalyst.[1]
Reactant for synthesis of:
  • Urea and thiourea derivatvies as antmalarial chemotherapeutics
  • Neuropeptides S antagonist
  • N-substituted imidazoles
  • Thio-containing compounds
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diversity oriented synthesis of tri-substituted methane containing aminouracil and hydroxynaphthoquinone/hydroxycoumarin moiety using organocatalysed multicomponent reactions in aqueous medium.
Bharti R and Parvin T.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(82), 66833-66839 (2015)