560448
2,3-Dimethoxyphenethylamine
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
control farmacológico
USDEA Schedule I
índice de refracción
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
261-262 °C (lit.)
densidad
1.178 g/mL
cadena SMILES
COc1cccc(CCN)c1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-7-11)10(9)13-2/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
Clave InChI
XKBUFTXNLBWTFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?