Merck
560332
Sigma-Aldrich
PSS-Chloropropyl-Heptaisobutyl substituted
97%
Sinónimos:
1-Chloropropyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Chloropropylisobutyl-PSS, PSS-Chloropropyl-isobutyl substituted
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H69ClO12Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
894.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
214-219 °C (lit.)
solubilidad
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
methanol: insoluble
cadena SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
Clave InChI
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)