Merck
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
162.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.[1]
Aplicación
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde[1] and enantiopure methiozolins.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)